Documentos Principais
570427
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 acrylate)]
About This Item
Fórmula linear:
(C5H8O2)m(C19H20N4O4)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
temperatura de transição
Tg 102 °C
λmax
477 nm
Descrição geral
Chromophore monomer ~25 mol %.
Aplicação
NLO polymer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)