Documentos Principais
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
Sinônimo(s):
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg 82 °C (onset)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
chave InChI
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
NLO polymer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)