570435
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
forma
solid
temperatura de transição
Tm (DSC) 108 °C (onset)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
Descrição geral
Chromophore monomer ~15 mol %.
Aplicação
NLO polymer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)