11344
Disperse Yellow 3
analytical standard
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
268-270 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
chave InChI
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)