234133
Quinoline Yellow
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Solvent yellow 33
About This Item
Produtos recomendados
descrição
spirit soluble
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
composição
Dye content, 95%
técnica(s)
titration: suitable
pf
240 °C
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
λmax
439 nm
Amax
1.16 at 285-291 nm in methanol at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(c2ccc3ccccc3n2)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
chave InChI
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?