22680
Quinoline Yellow
for microscopy (Hist.), mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
Sinônimo(s):
Acid Yellow 3
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Hist.)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 0.1 g/10 mL
εmax
≥350 at 283-293 nm in water
≥450 at 407-417 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?