52730
Hexamethylphosphoramide
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.18 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 25 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
Impurezas
≤2.0% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
pb
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
pf
7 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
chave InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?