41661
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
About This Item
Produtos recomendados
grau
absolute
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
p.e.
146 °C/44 mmHg (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of 1,3-diketones with arylhydrazine hydrochlorides.
- Chelating solvent in the trifluoromethylation of activated and non-activated halogenated double bonds.
- Ligand in ortho-alkylation of secondary benzamide catalyzed by cobalt.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)