Documentos Principais
40725
Sigma-Aldrich
1,3-dimetil-2-imidazolidinona
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
N,N′-Dimetiletileno ureia, DMEU, DMI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein:
108808
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
absolute
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
224-226 °C (lit.)
solubilidade
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) is an imidazolidine derivative. It is reported to act as a promoter by minimizing the formation of dialkylation byproducts and accelerating the rate of monoalkylation of γ-butyrolactone. Conversion of CO2 to form lower alcohols by homogeneous catalytic hydrogenation using DMI as solvent has been investigated.
Aplicação
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone may be used:
  • As substitute solvent for HMPA in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene.
  • As solvent during the α-regioselective prenylation of imines.
  • A component of mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Outras notas
Solvente usado em diversas transformações orgânicas sintéticas. Estudado na formação de complexos metálicos de transição de hidro-silanodiol estabilizados, produzidos por métodos fotoquímicos a partir de arilsilanos.
Aprotic, dipolar solvent which often can be used as a substitute for the carcinogenic HMPA
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)