320048
2-Methyl-1-propanol
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
10.6 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.02% 2-butanone
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
108 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?