Key Documents
BX1791
Supelco
Isobutyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2OH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
201-148-0
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone)
≤0.1% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
pb
106-108 °C/1013 hPa
pf
-108 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
solubilidade
85 g/L
densidade
0.802 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.0% min
Carbonyl compounds (as 2-butanone): 0.02% max
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup