ABN1670
Anti-HD-polyLeu-Ct
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
HD-RAN PolyLeu, HD-PolyLeu
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polyLeu-Ct in Immunocytochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HD-polyLeu-Ct in Western Blotting applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected HD-polyLeu-Ct in Immunohistochemistry applications (Banez-Coronel, M., et. al. (2015). Neuron. 88(4):667-77).
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:2,000 dilution of this antibody detected PolyLeu in HEK293T cells transfected with HD-polyLeu-Ct, but not in control cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade