ABC840
Anti-BCMA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17, B-cell maturation protein, CD269
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF17(608)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 10 μg/mL from a representative lot detected BCMA in human spleen cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 5 μg/mL of this antibody detected BCMA in human spleen, K562, and U937 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2