252239
1-Chlorotetradecane
98%
Sinônimo(s):
Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
139-142 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
chave InChI
RNHWYOLIEJIAMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in preparation of nonionic microemulsion of pentaoxyethylene glycol dodecyl ether, water and 1-chlorotetradecane
- as internal standard in determination of 3-chloropropane-1,2-diol in hydrolyzed vegetable protein by capillary gas chromatography with electrolytic conductivity detection
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?