238279
1-Iodohexadecane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinônimo(s):
Hexadecyl iodide
Ensaio
95%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4806 (lit.)
p.e.
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
pf
21-23 °C (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
chave InChI
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?