128007
1,5-Dibromopentane
97%
Sinônimo(s):
Pentamethylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
110 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
chave InChI
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Derivatives of 5-pyrazolones.
- O-alkylated phloroglucinol derivatives, which forms the core of poly(alkyl aryl ether) dendrimers.
- Intermediate for dezocine viz, (R)-(+)-1-(5-bromopentyl)-1-methyl-7-methoxy-2-tetralone using 1-methyl-7-methoxy-2-tetralone.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
128007-5G | |
128007-100G | 4061838725288 |
128007-500G | 4061838725295 |