Documentos Principais
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
201.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-690-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
166-168 °C/1013 hPa
pf
-34 °C
temperatura de transição
flash point 54 °C
densidade
1.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup