238287
1-Iodohexane
contains copper as stabilizer, ≥98%
Sinônimo(s):
Hexyl iodide
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
179-180 °C (lit.)
densidade
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCI
InChI
1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?