177857
1-Iodoheptane
98%
Sinônimo(s):
Heptyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
pb
204 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
solubilidade
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
densidade
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
chave InChI
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter