238252
1-Iododecane
98%
Sinônimo(s):
Decyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
132 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
chave InChI
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?