Documentos Principais
241946
Sigma-Aldrich
1-Iodopentane
98%
Sinônimo(s):
n-Amyl iodide, Pentyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4I
Número CAS:
Peso molecular:
198.05
Beilstein:
1730982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
154-155 °C (lit.)
densidade
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum