Documentos Principais
244732
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
Isobutyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2I
Número CAS:
Peso molecular:
184.02
Beilstein:
1730927
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
6 (vs air)
pressão de vapor
20 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
120-121 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
densidade
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the