Documentos Principais
8.43955
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Iodopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7I
Número CAS:
Peso molecular:
169.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-859-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
-90 °C
temperatura de transição
flash point 42 °C
densidade
1.703 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
chave InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.680 - 1.720
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
o-Xylene puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
95662
o-Xylene
Hydriodic acid contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
210013
Hydriodic acid
o-Xylene anhydrous, 97%
Sigma-Aldrich
294780
o-Xylene
Octane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
Octane
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
289566
Iodometano