Documentos Principais
301086
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2I
Número CAS:
Peso molecular:
198.05
Beilstein:
1718796
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
chave InChI
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mechanism of coupling of 1-Iodo-2,2-dimethylpropane was carried out by electrochemically generated nickel(0) complex promoter [Ni(PPh3)4].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)