297054
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
Sinônimo(s):
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Produtos recomendados
concentração
1.0 M in pentane
p.e.
35-36 °C
densidade
0.65 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
chave InChI
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?