Documentos Principais
87642
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]4Si
Número CAS:
Peso molecular:
320.84
Beilstein:
1860786
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
chave InChI
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)