409405
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
Ensaio
97%
forma
solid
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Used for:
- Insertion into a P-P bond
- Diastereoselective aldol and cascade reactions
- Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The super silyl group is a powerful tool for the synthetic chemist, showing great efficacy in various carbon–carbon bond forming reactions.