245798
2-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
99-100 °C (lit.)
pf
−38 °C (lit.)
densidade
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
chave InChI
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?