674613
Tetrakis(dimethylamino)ethylene
Sinônimo(s):
Octamethylethylenetetramine, TDAE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85.0%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n/D 1.48 ((lit.))
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
59 °C ((lit.))
59 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C]
CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C
InChI
[1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3]
1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3
chave InChI
[CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N]
CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Acts as a reducing agent
Reactant involved in:
- Dioxygenation
- Insertion of aluminum anion into the C-N bond
- Chemiluminescent reactions with oxygen
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)