244325
2-Iodobutane
≥98%, contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
sec-Butyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
119-120 °C (lit.)
pf
−104 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?