109746
1-Chloroheptane
99%
Sinônimo(s):
Heptyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
159-161 °C (lit.)
pf
−69 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCl
InChI
1S/C7H15Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
chave InChI
DZMDPHNGKBEVRE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup