Documentos Principais
330485
Sigma-Aldrich
1-Bromoeicosane
≥97%
Sinônimo(s):
Eicosyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)19Br
Número CAS:
Peso molecular:
361.44
Beilstein:
1763647
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
12.5 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
pf
36-39 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Laser co-photolytic approach to copper (I) bromide/polymer nanosol and nanocomposite.
Pola J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 29-33 (2007)
Solvent effects on the self-assembly of 1-bromoeicosane on graphite. Part I. Scanning tunneling microscopy.
Florio GM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(9), 3631-3640 (2009)