300802
1,4,7-Trithiacyclononane
97%
Sinônimo(s):
Triethylene trisulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12S3
Número CAS:
Peso molecular:
180.35
Beilstein:
1616445
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
78-81 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C1CSCCSCCS1
InChI
1S/C6H12S3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h1-6H2
chave InChI
PQNPKQVPJAHPSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4,7-Trithiacyclononane (9S3) is a tridentate thioether ligand that can be used to prepare complexes with a wide variety of transition metal ions. These complexes often possess exceptional electronic and redox properties. 9S3 ligand reacts with palladium metal ion to form palladium(II) thioether complex, which is used as a catalyst in the C-H activation reactions. Manganese complex of 9S3 ligand is employed as a catalyst for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The novel mixed-valence, exchange-coupled, class III dimer [L 2 Fe 2 (?-OH) 3] 2+(L= N, N?, N ?-trimethyl-1, 4, 7-triazacyclononane)
Drueke S, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 22(1), 59-62 (1989)
Dinuclear manganese complexes containing chiral 1, 4, 7-triazacyclononane-derived ligands and their catalytic potential for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols
Romakh VB, et al.
Inorganic Chemistry, 46(4), 1315-1331 (2007)
C-H Bond Activation by a Palladium (II) Thioether Complex: Formation of the Bis (nitromethanate) Complex [Pd (9S3)(CH2NO2) 2]
Lee JP, et al.
Organometallics, 31(18), 6505-6513 (2012)