Documentos Principais
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N3
Número CAS:
Peso molecular:
171.28
Beilstein:
4174812
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)