311308
1,4,7-Triazacyclononane
95%
Sinônimo(s):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
chave InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?