Documentos Principais
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Sinônimo(s):
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6S3
Número CAS:
Peso molecular:
138.27
Beilstein:
79834
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
215-220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
chave InChI
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)