Documentos Principais
280925
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
1906460
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
219-222 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An unexpected ring carboxylation in the electrocarboxylation of aromatic ketones.
Scialdone ONOFRIO, et al.
Electrochimica Acta, 51(17), 3500-3505 (2006)