Documentos Principais
8.21189
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3,5-Trioxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-812-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
410 °C
potência
8190 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.6-28.7 % (v/v)
p.e.
114-115 °C/1013 hPa
pf
60-62 °C
temperatura de transição
flash point 45 °C
densidade
1.17 g/cm3 at 65 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1COCOC1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
chave InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Organic Salts and 1,3,5-Trioxane Synthesis: Discusses the effect of various organic salts on the synthesis of 1,3,5-Trioxane, indicating significant influences on yield due to the salts′ properties (Yin et al., 2016).
  • Separation Technologies: Explores the use of imidazolium-based polyionic liquids for separating the 1,3,5-Trioxane-Water/Ethanol-Water system, based on experimental verification and molecular simulations (Qu et al., 2022).
  • Production from Dimethoxymethane: Studies polyoxymethylene dimethyl ethers production from dimethoxymethane and 1,3,5-Trioxane over SO42-/ZrO2-TiO2, providing insights into efficient production processes (Yao et al., 2023).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup