Key Documents
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
Sinônimo(s):
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
102769
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
777 °F
Lim. expl.
29 %
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
59-62 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
chave InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)