Key Documents
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
≥99%
Sinônimo(s):
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
102769
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
777 °F
Lim. expl.
29 %
pf
59-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
chave InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3,5-Trioxane is widely used as a source of anhydrous formaldehyde.
It can be used to synthesize:
  • Polyoxymethylene and hyperbranched polyesters.
  • Calixarenes such as calix[4]resorcinarene, calix[6]resorcinarene and para-tert-butylcalix[8] and [9]arene.
  • Various natural products including (−)-motuporin, (+)-sundiversifolide, (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
The Lyconadins: enantioselective total syntheses of (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Beshore DC and Smith AB.
Journal of the American Chemical Society, 130(41), 13778-13789 (2008)
Single step synthesis of peripherally ?clickable? hyperbranched polyethers.
Saha A and Ramakrishnan S.
Macromolecules, 42(14), 4956-4959 (2009)
Hexahydro?1, 3, 5?tripropionyl?s?triazine.
Teeters WO and Gradsten MA.
Organic Syntheses, 51-51 (2003)
Generation of orthorhombic polyoxymethylene in a cationic polymerization system of trioxane.
Iguchi M.
Polymer, 24(7), 915-920 (1983)
Calix[6]resorcinarenes: the first examples of [1 6] metacyclophanes derived from resorcinols.
Konishi H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (3), 309-310 (1995)