Documentos Principais
576697
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
297.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
170-174 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)