Documentos Principais
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine
97%
Sinônimo(s):
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15N3
Número CAS:
Peso molecular:
129.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4621 (lit.)
p.e.
162-163.5 °C (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254673-100G
254673-25G4061825998817