Key Documents
8.04789
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinone hemihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N2O · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-436-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<24 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
crystals
temperatura de autoignição
420 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
pf
58 °C
temperatura de transição
flash point 265 °C
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
720 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
chave InChI
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
509.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
265 °C