248568
Calcium oxide
reagent grade
Sinônimo(s):
Lime, Quicklime
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
forma
powder
concentração
≥68.0% Ca (EDTA titration)
perda
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
pH
12.6 (20 °C)
pb
2850 °C (lit.)
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
chave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a catalyst during the transesterification of palm oil to produce biodiesel.
- In the inactivation of Cryptosporidium spp. oocysts and Giardia spp. Cysts from WTS (water treatment sludge).
- In combination with PAA (peracetic acid) to increases the biogas production potential of cow manure and maize straw.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1