229539
Calcium oxide
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lime, Quicklime
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: calcium
perda
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
p.e.
2850 °C (lit.)
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
chave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229539-50G | |
229539-5G | 4061838781901 |