Key Documents
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium methyl, MeLi
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
180 °C (Information refers to the main component.)
Lim. expl.
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
pb
34.6 °C (Information refers to the main component.)
temperatura de transição
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
densidade
0.7 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
(5% solution in diethylether) for synthesis
Nota de análise
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.