529745
Isopropyllithium solution
0.7 M in pentane
Sinônimo(s):
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
0.7 M in pentane
p.e.
35-36 °C
densidade
0.632 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
chave InChI
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-31.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?