335452
Lithium (trimethylsilyl)acetylide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(Trimethylsilyl)ethynyllithium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.88 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H9Si.Li/c1-5-6(2,3)4;/h2-4H3;
chave InChI
ZVXXEONXFWSCIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the transmetalation and nucleophilic displacement reactions.
- To prepare propargylic alcohol derivatives by reacting with aldehydes and ketones.
- To synthesize α,βynones by treating with Weinreb amide or with isoxazolidide.
- Along with Grignard reagent to convert γ- and δ-thiolactams to thioiminium salts, which are employed as key intermediates to produce disubstituted pyrrolidines.
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
335452-500ML | 4061838126580 |
335452-4X25ML | 4061838126573 |
335452-50ML | 4061838126597 |