Documentos Principais
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinônimo(s):
FV331013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 869-097-87
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
300 mm
espessura
0.013 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)