Key Documents
900676
Sigma-Aldrich
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Sinônimo(s):
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
prazo de validade
2 yr (expiration date period)
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
área da superfície
480-550 m2/g
tamanho de poro
60 Å pore diameter
capacidade
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
solubilidade
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
densidade volumétrica
679 g/L (typical tap density)
Aplicação
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
Atenção
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informações legais
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)